3′,5′-双(三氟甲基)苯乙酮 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
1,3-Di(trifluormethyl)-5-ethanoylbenzol, 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
B1949-25G
B1949-5G
TCIAB1949-25GEA
0
CNY
TCIAB1949-25G
TCIAB1949-5G
3′,5′-双(三氟甲基)苯乙酮 ≥98.0% (by GC)
3′,5′-双(三氟甲基)苯乙酮
分子式:
C₁₀H₆F₆O 沸点: 95 °C (15 -rr) 密度: 1,42 g/cm³ (20 °C) 闪点: 82°C |
MDL编号:
MFCD00009910 CAS号: 30071-93-3 EINECS: 250-023-7 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |