4-(三氟甲氧基)苯乙腈 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 1-(Cyanmethyl)-4-(trifluormethoxy)benzol, 4-(TrifluoroMethoxy)phenylacetonitrile, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl cyanide
T1804-1G T1804-5G
TCIAT1804-1GEA 0 CNY
TCIAT1804-1G TCIAT1804-5G
4-(三氟甲氧基)苯乙腈 ≥98.0% (by GC)
4-(三氟甲氧基)苯乙腈
分子式: C₉H₆F₃NO
分子量: 201.15
沸点: 96°C
密度: 1.28
MDL编号: MFCD00061240
CAS号: 49561-96-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92940696701904b9ec2955c7a2521d42ce7d83cf&vid=92940696701904b9ec2955c7a2521d42ce7d83cf&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %