4-Fluoro-3-methoxybenzonitrile
供应商: TCI
Danger
F0408-1G F0408-5G
TCIAF0408-1GEA 0 CNY
TCIAF0408-1G TCIAF0408-5G
4-Fluoro-3-methoxybenzonitrile
4-Fluoro-3-methoxybenzonitrile
分子式: C₈H₆FNO
分子量: 151.14 g/mol
MDL编号: MFCD01569371
CAS号: 243128-37-2
UN号: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30b3e05ff16d86e86e51a11013fefd6c370024ca&vid=30b3e05ff16d86e86e51a11013fefd6c370024ca&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 111.0 deg-C