3-(三氟甲基)苯乙腈 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzyl cyanide
T2367-25G T2367-5G
TCIAT2367-25GEA 0 CNY
TCIAT2367-25G TCIAT2367-5G
3-(三氟甲基)苯乙腈 ≥98.0% (by GC)
3-(三氟甲基)苯乙腈
分子式: C₉H₆F₃N
分子量: 185.15 g/mol
沸点: 93°C
密度: 1.18
闪点: 48°C
MDL编号: MFCD00001913
CAS号: 2338-76-3
EINECS: 219-053-8
UN号: 1992
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=046fb2ec7d4a14853d44ab29971c6236d330f056&vid=046fb2ec7d4a14853d44ab29971c6236d330f056&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %