2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
F0826-25G F0826-5G
TCIAF0826-25GEA 0 CNY
TCIAF0826-25G TCIAF0826-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
分子式: C₆H₃F₄N
分子量: 165.09 g/mol
MDL编号: MFCD03092901
CAS号: 94239-04-0
EINECS: 428-100-3
UN号: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d15de23d6d6bdb51601a51fd6c11b82627dad473&vid=d15de23d6d6bdb51601a51fd6c11b82627dad473&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %