粘酸 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
M0466-25G M0466-500G
TCIAM0466-25GEA 0 CNY
TCIAM0466-25G TCIAM0466-500G
粘酸 ≥97.0% (通过滴定分析)
粘酸
分子式: C₆H₁₀O₈
溶点: 220…225 °C
密度: 1,79 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00004239
CAS号: 526-99-8
EINECS: 208-404-0
Merck Index: 14,04331
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88e9a3e2e60063d8226849f87d6ddb9aadf921ec&vid=88e9a3e2e60063d8226849f87d6ddb9aadf921ec&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency