乙酸钯(II) ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
|
Danger
|
A1424-1G
A1424-5G
TCIAA1424-1GEA
0
CNY
TCIAA1424-1G
TCIAA1424-5G
乙酸钯(II) ≥98.0% (通过滴定分析)
乙酸钯(II)
分子式:
C₄H₆O₄Pd 溶点: 205 °C |
MDL编号:
MFCD00012453 CAS号: 3375-31-3 EINECS: 222-164-4 Merck Index: 14,06991 |
|
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | 98.0 to 102.0 % |