二乙二醇单乙基醚醋酸酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
DE 醋酸酯, 2-(2-乙氧基乙氧基)乙基醋酸酯, 乙基卡必醇醋酸酯
D0500-25G
D0500-500G
TCIAD0500-25GEA
0
CNY
TCIAD0500-25G
TCIAD0500-500G
二乙二醇单乙基醚醋酸酯 ≥99.0% (by GC)
二乙二醇单乙基醚醋酸酯
分子式:
C₈H₁₆O₄ 沸点: 218°C 溶点: –25 °C 密度: 1,0114 g/cm³ (20 °C) 闪点: 107°C |
MDL编号:
MFCD00041928 CAS号: 112-15-2 EINECS: 203-940-1 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |