二乙氧基乙酸乙酯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 乙醛酸乙酯二乙缩醛
D1883-25ML D1883-500ML
TCIAD1883-25MLEA 0 CNY
TCIAD1883-25ML TCIAD1883-500ML
二乙氧基乙酸乙酯 ≥97.0% (by GC)
二乙氧基乙酸乙酯
分子式: C₈H₁₆O₄
分子量: 176.21 g/mol
沸点: 84°C
闪点: 85°C
MDL编号: MFCD00009231
CAS号: 6065-82-3
EINECS: 227-999-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e8e70a55bbb277266fd668a0424c0aedf41f482&vid=2e8e70a55bbb277266fd668a0424c0aedf41f482&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %