甲氧基乙酸甲酯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Methoxyacetic methyl ester
M0863-25ML M0863-500ML
TCIAM0863-25MLEA 0 CNY
TCIAM0863-25ML TCIAM0863-500ML
甲氧基乙酸甲酯 ≥97.0% (by GC)
甲氧基乙酸甲酯
分子式: C₄H₈O₃
分子量: 104.11 g/mol
沸点: 132°C
闪点: 35°C
MDL编号: MFCD00008451
CAS号: 6290-49-9
EINECS: 228-539-9
UN号: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e112b7aec25623c3e54b6f480b7acb6ea5961dc&vid=6e112b7aec25623c3e54b6f480b7acb6ea5961dc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %