3-苯基丙酸乙酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
P1304-25G P1304-250G
TCIAP1304-25GEA 0 CNY
TCIAP1304-25G TCIAP1304-250G
3-苯基丙酸乙酯 ≥98.0% (通过GC)
3-苯基丙酸乙酯
分子式: C₁₁H₁₄O₂
沸点: 248°C
密度: 1,0343 g/cm³ (0 °C)
闪点: 108°C
MDL编号: MFCD00009206
CAS号: 2021-28-5
EINECS: 217-966-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5a0f094458f5c1d2b0dfe7b1efd2c253b303d4b&vid=b5a0f094458f5c1d2b0dfe7b1efd2c253b303d4b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %