2-吡啶乙酸乙酯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 吡啶-2-醋酸乙酯
P1075-25G P1075-5G
TCIAP1075-25GEA 0 CNY
TCIAP1075-25G TCIAP1075-5G
2-吡啶乙酸乙酯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-吡啶乙酸乙酯
分子式: C₉H₁₁NO₂
分子量: 165.19 g/mol
沸点: 122°C
MDL编号: MFCD00006359
CAS号: 2739-98-2
EINECS: 220-365-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %