4,4′-二氨基苯酰替苯胺 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D2005-25G D2005-500G
TCIAD2005-25GEA 0 CNY
TCIAD2005-25G TCIAD2005-500G
4,4′-二氨基苯酰替苯胺 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
4,4′-二氨基苯酰替苯胺
分子式: C₁₃H₁₃N₃O
溶点: 214…215 °C
MDL编号: MFCD00025361
CAS号: 785-30-8
EINECS: 212-321-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57cfcab5254c1c6530c7d81e118cbf87b151b3cd&vid=57cfcab5254c1c6530c7d81e118cbf87b151b3cd&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %