4-羟基苯甲酰胺 ≥98.0% (以总氮计)
供应商: TCI
Warning
H0200-25G H0200-5G
TCIAH0200-25GEA 0 CNY
TCIAH0200-25G TCIAH0200-5G
4-羟基苯甲酰胺 ≥98.0% (以总氮计)
分子式: C₇H₇NO₂
MDL编号: MFCD00007997
CAS号: 619-57-8
EINECS: 210-602-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9634910d172a3f8218d2d03499eee8aadc6763e3&vid=9634910d172a3f8218d2d03499eee8aadc6763e3&prid=web&clid=SAPDAM