3,4-二羟基-3-环丁烯-1,2-二酮 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 方形酸
D1399-25G D1399-5G
TCIAD1399-25GEA 0 CNY
TCIAD1399-25G TCIAD1399-5G
3,4-二羟基-3-环丁烯-1,2-二酮 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3,4-二羟基-3-环丁烯-1,2-二酮
分子式: C₄H₂O₄
分子量: 114.06 g/mol
溶点: 293
MDL编号: MFCD00001334
CAS号: 2892-51-5
EINECS: 220-761-4
Merck Index: 14,08769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86bcc1b42af78aaeea021fc994a5673433930f18&vid=86bcc1b42af78aaeea021fc994a5673433930f18&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %