3,4-二甲氧基-3-环丁烯-1,2-二酮 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
D2099-1G D2099-25G D2099-5G
TCIAD2099-1GEA 0 CNY
TCIAD2099-1G TCIAD2099-25G TCIAD2099-5G
3,4-二甲氧基-3-环丁烯-1,2-二酮 ≥98.0% (通过GC)
3,4-二甲氧基-3-环丁烯-1,2-二酮
分子式: C₆H₆O₄
沸点: 247 °C (1013 hPa)
溶点: 55 °C
MDL编号: MFCD00101316
CAS号: 5222-73-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0e06182509627d3d7a46ec6504bed9559a8dda6&vid=e0e06182509627d3d7a46ec6504bed9559a8dda6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C