3,4-二丁氧基-3-环丁烯-1,2-二酮 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
D2203-25G
D2203-5G
TCIAD2203-25GEA
0
CNY
TCIAD2203-25G
TCIAD2203-5G
3,4-二丁氧基-3-环丁烯-1,2-二酮 ≥97.0% (通过GC)
3,4-二丁氧基-3-环丁烯-1,2-二酮
分子式:
C₁₂H₁₈O₄ 沸点: 121 °C (1013 hPa) 密度: 0,96 g/cm³ (20 °C) |
MDL编号:
MFCD00037150 CAS号: 2892-62-8 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |