降樟脑 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
N0511-25G N0511-5G
TCIAN0511-25GEA 0 CNY
TCIAN0511-25G TCIAN0511-5G
降樟脑 ≥98.0% (通过GC)
降樟脑
分子式: C₇H₁₀O
沸点: 55°C
溶点: –88 °C
密度: 1,03 g/cm³ (25 °C)
MDL编号: MFCD00074823
CAS号: 497-38-1
EINECS: 207-846-1
UN号: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b52e990ef37a1b1d25b3b948054ec5089738e954&vid=b52e990ef37a1b1d25b3b948054ec5089738e954&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 97.0 deg-C