2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
C2434-1G C2434-5G
TCIAC2434-1GEA 0 CNY
TCIAC2434-1G TCIAC2434-5G
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine ≥98.0% (通过GC)
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine
分子式: C₆H₅ClN₂O₂
MDL编号: MFCD00234160
CAS号: 22280-60-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7555409ce04146635aa4dfdbec5f605e20f9efe&vid=b7555409ce04146635aa4dfdbec5f605e20f9efe&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C