2-氯-4-(三氟甲基)苯磺酰氯 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
C1790-1G C1790-5G
TCIAC1790-1GEA 0 CNY
TCIAC1790-1G TCIAC1790-5G
2-氯-4-(三氟甲基)苯磺酰氯 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-氯-4-(三氟甲基)苯磺酰氯
分子式: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
分子量: 279.07
MDL编号: MFCD00052912
CAS号: 175205-54-6
UN号: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40eb8dd1f01e20ceeeb1fdef3e810b33dd45e171&vid=40eb8dd1f01e20ceeeb1fdef3e810b33dd45e171&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %