4-(三氟甲基)氯苄 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
α′-氯-α,α,α-三氟对二甲苯
T2488-25G
T2488-5G
TCIAT2488-25GEA
0
CNY
TCIAT2488-25G
TCIAT2488-5G
4-(三氟甲基)氯苄 ≥97.0% (by GC)
4-(三氟甲基)氯苄
分子式:
C₈H₆ClF₃ 分子量: 194.58 g/mol 沸点: 68°C 溶点: 19°C 密度: 1.31 闪点: 74°C |
MDL编号:
MFCD00040772 CAS号: 939-99-1 UN号: 3265 ADR: 8 II |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |