2-(三氟甲基)氯苄 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: α′-氯-α,α,α-三氟邻二甲苯
T2731-25G T2731-5G
TCIAT2731-25GEA 0 CNY
TCIAT2731-25G TCIAT2731-5G
2-(三氟甲基)氯苄 ≥98.0% (by GC)
2-(三氟甲基)氯苄
分子式: C₈H₆ClF₃
分子量: 194.58 g/mol
闪点: 70°C
MDL编号: MFCD00009920
CAS号: 21742-00-7
EINECS: 244-560-6
UN号: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d116c759e4eafa29aab9da282c3ee71eb426781&vid=8d116c759e4eafa29aab9da282c3ee71eb426781&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %