三乙基胺盐酸盐 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Triethylamine hydrochloride
T0425-25G T0425-500G
TCIAT0425-25GEA 0 CNY
TCIAT0425-25G TCIAT0425-500G
三乙基胺盐酸盐 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
三乙基胺盐酸盐
分子式: C₆H₁₆ClN
分子量: 137.65 g/mol
MDL编号: MFCD00012500
CAS号: 554-68-7
EINECS: 209-067-2
Merck Index: 14,09666
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffe30da07f588ee28d9787be79b97beaaeae1274&vid=ffe30da07f588ee28d9787be79b97beaaeae1274&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 3.0 %