1-Ethylpyridinium chloride ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
E0544-25G E0544-5G
TCIAE0544-25GEA 0 CNY
TCIAE0544-25G TCIAE0544-5G
1-Ethylpyridinium chloride ≥98.0% (通过滴定分析)
1-Ethylpyridinium chloride
分子式: C₇H₁₀ClN
MDL编号: MFCD03093293
CAS号: 2294-38-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d2c0560b41494c0d2126cba5cf55c0fdcb33676&vid=3d2c0560b41494c0d2126cba5cf55c0fdcb33676&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Blue powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %