5-Bromo-2-fluorophenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
B3064-25G B3064-5G
TCIAB3064-25GEA 0 CNY
TCIAB3064-25G TCIAB3064-5G
5-Bromo-2-fluorophenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Bromo-2-fluorophenol
分子式: C₆H₄BrFO
分子量: 191 g/mol
沸点: 54°C
MDL编号: MFCD07782066
CAS号: 112204-58-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e20148c9a3f862050a03f04da7f4f1255ce0934&vid=4e20148c9a3f862050a03f04da7f4f1255ce0934&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %