4-Bromo-3-nitrobenzoic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
B3689-25G
B3689-5G
TCIAB3689-25GEA
0
CNY
TCIAB3689-25G
TCIAB3689-5G
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
分子式:
C₇H₄BrNO₄ |
MDL编号:
MFCD00272137 CAS号: 6319-40-0 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 202.0 to 206.0 deg-C |