3-溴-5-硝基水杨醛 ≥95.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 3-Bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
B3198-1G B3198-5G
TCIAB3198-1GEA 0 CNY
TCIAB3198-1G TCIAB3198-5G
3-溴-5-硝基水杨醛 ≥95.0% (by GC, titration analysis)
3-溴-5-硝基水杨醛
分子式: C₇H₄BrNO₄
分子量: 246.02 g/mol
MDL编号: MFCD00051833
CAS号: 16789-84-7
UN号: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45ff4436ec0a0292ae7856839122ef504de5a66a&vid=45ff4436ec0a0292ae7856839122ef504de5a66a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 146.0 to 151.0 deg-C