2,4,5-三溴咪唑 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2,4,5-Tribromo-1H-imidazole
T2266-25G T2266-5G
TCIAT2266-25GEA 0 CNY
TCIAT2266-25G TCIAT2266-5G
2,4,5-三溴咪唑 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,4,5-三溴咪唑
分子式: C₃HBr₃N₂
分子量: 304.77 g/mol
沸点: 359
溶点: 212°C
MDL编号: MFCD00005184
CAS号: 2034-22-2
EINECS: 217-997-5
UN号: 2811
ADR: 6.1 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %