三乙酰氧基硼氢化钠 ≥80.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: STAB
S0394-100G S0394-25G
TCIAS0394-100GEA 0 CNY
TCIAS0394-100G TCIAS0394-25G
三乙酰氧基硼氢化钠 ≥80.0% (by titrimetric analysis)
三乙酰氧基硼氢化钠
分子式: C₆H₁₀BNaO₆
分子量: 211.94 g/mol
MDL编号: MFCD00012211
CAS号: 56553-60-7
UN号: 2813
ADR: 4.3 III
Merck Index: 14,08695
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5674fe7b957ee8f986212c93b778865e48e2bec&vid=f5674fe7b957ee8f986212c93b778865e48e2bec&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (NBS Method) min. 80.0 %