乙腈 ≥99.5% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
A0060-25ML A0060-500ML
TCIAA0060-25MLEA 0 CNY
TCIAA0060-25ML TCIAA0060-500ML
乙腈 ≥99.5% (通过GC)
乙腈
分子式: H₃CCN
沸点: 82°C
溶点: –46°C
密度: 0,782 g/cm³ (20 °C)
闪点: 10°C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001878
CAS号: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN号: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 14,00070
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=448a84cb7a60315bb069f40c31fefc6339139261&vid=359b9e697488014837bd468b45d24b2e731d3e3f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %