十一醛 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 十一碳醛
U0009-25ML U0009-250ML
TCIAU0009-25MLEA 0 CNY
TCIAU0009-25ML TCIAU0009-250ML
十一醛 ≥97.0% (by GC)
十一醛
分子式: C₁₁H₂₂O
沸点: 80°C
溶点: –2 °C
密度: 0,827 g/cm³ (20 °C)
闪点: 113°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007016
CAS号: 112-44-7
EINECS: 203-972-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47877d1396194b4a3eff282fa71d88367a2589cd&vid=b28907e123bd839ee9a26abaeec0c88283a2641d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific gravity (20/20) 0.8280 to 0.8380