癸醛 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 十碳酸醛, 羊蜡醛
D0032-25ML D0032-500ML
TCIAD0032-25MLEA 0 CNY
TCIAD0032-25ML TCIAD0032-500ML
癸醛 ≥97.0% (by GC)
癸醛
分子式: C₁₀H₂₀O
分子量: 156.27 g/mol
沸点: 208°C
溶点: –5°C
闪点: 94°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00007031
CAS号: 112-31-2
EINECS: 203-957-4
UN号: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c72fe8d4c64164da5416bf899deccdc7c40f7c2e&vid=5091177eb02c783811e2a394a7a2e8632728124c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %