3-溴-1,1,1-三氟丙酮 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
B1240-25G B1240-5G
TCIAB1240-25GEA 0 CNY
TCIAB1240-25G TCIAB1240-5G
3-溴-1,1,1-三氟丙酮 ≥95.0% (by GC)
3-溴-1,1,1-三氟丙酮
分子式: BrH₂CC(O)CF₃
分子量: 190.95 g/mol
沸点: 88°C
密度: 1.8389
闪点: 5°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00039237
CAS号: 431-35-6
EINECS: 207-071-9
UN号: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6593ed9b806da411ecfe07c8a46e08c3e66c8db5&vid=b2f3b892dd0df8c0f152480ad3c6cdffe20a12f1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %