1-溴-4-氯丁烷 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 氯溴化伸丁基
B1345-25G B1345-500G
TCIAB1345-25GEA 0 CNY
TCIAB1345-25G TCIAB1345-500G
1-溴-4-氯丁烷 ≥99.0% (by GC)
1-溴-4-氯丁烷
分子式: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
分子量: 171.46 g/mol
沸点: 81°C
闪点: 60°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001010
CAS号: 6940-78-9
EINECS: 230-089-3
UN号: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54aee90fb857ba1f6414b9a80066ac032167e779&vid=193a3e5b31d9e6697b052240c8d7d5e0e274975f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %