1-溴十一烷 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 十一烷基溴
B0934-25ML B0934-500ML
TCIAB0934-25MLEA 0 CNY
TCIAB0934-25ML TCIAB0934-500ML
1-溴十一烷 ≥98.0% (by GC)
1-溴十一烷
分子式: BrH₂C(CH₂)₉CH₃
沸点: 138°C
溶点: -9°C
密度: 1,05 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000223
CAS号: 693-67-4
EINECS: 211-757-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db84c99fa1d932e1a6fc9e80d4df68c95a04952e&vid=f22274209caad5f1fb72110832c34008c1702ea8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %