1-溴辛烷 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 辛基溴
B0626-25ML B0626-500ML
TCIAB0626-25MLEA 0 CNY
TCIAB0626-25ML TCIAB0626-500ML
1-溴辛烷 ≥98.0% (by GC)
1-溴辛烷
分子式: BrH₂C(CH₂)₆CH₃
沸点: 201°C
溶点: –55 °C
密度: 1,112 g/cm³ (20 °C)
闪点: 92°C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00000276
CAS号: 111-83-1
EINECS: 203-912-9
UN号: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,06764
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d28b7e81db1dd1121d8eef7bbf7caf741433b93&vid=8e7789fa7a21cc9c97631cf847d8f1c1480f6925&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %