1-Bromobutane ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Butyl bromide
B0560-25G B0560-500G
TCIAB0560-25GEA 0 CNY
TCIAB0560-25G TCIAB0560-500G
1-Bromobutane ≥98.0% (by GC)
1-Bromobutane
分子式: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
分子量: 137.02 g/mol
沸点: 101°C
溶点: –112°C
闪点: 13°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000260
CAS号: 109-65-9
EINECS: 203-691-9
UN号: 1126
ADR: 3 II
Merck Index: 14,01553
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90e7863ef88fa87359e8603e2390fade10d7abfd&vid=d84bd591b9efc2dde11d1f4430d85c98c591622d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %