1,4-二溴丁烷 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 丁撑二溴
D0176-25G D0176-500G
TCIAD0176-25GEA 0 CNY
TCIAD0176-25G TCIAD0176-500G
1,4-二溴丁烷 ≥98.0% (by GC)
1,4-二溴丁烷
分子式: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br
沸点: 198°C
溶点: –20 °C
密度: 1,83 g/cm³ (20 °C)
闪点: 131°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000261
CAS号: 110-52-1
EINECS: 203-775-5
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dcd881d7fc38d05ac6adaac07f990d62ddaa649&vid=29b4ebb2b2e77d67c20dcc2983543f8b44e0fe11&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %