1,3-二溴丙烷 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
D0202-25G D0202-500G
TCIAD0202-25GEA 0 CNY
TCIAD0202-25G TCIAD0202-500G
1,3-二溴丙烷 ≥98.0% (通过GC)
1,3-二溴丙烷
分子式: BrH₂CCH₂CH₂Br
沸点: 167°C
溶点: –34 °C
密度: 1,99 g/cm³ (20 °C)
闪点: 56°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000255
CAS号: 109-64-8
EINECS: 203-690-3
UN号: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,09713
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef45c0b88630ae5d1263c3e489c22c0ab72fd70e&vid=71cf51d218ea747f6c9bde1c74d02053a6031021&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %