1,11-二溴十一烷 ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI
D2487-5G D2487-1G
TCIAD2487-5GEA 0 CNY
TCIAD2487-5G TCIAD2487-1G
1,11-二溴十一烷 ≥96.0% (通过GC)
1,11-二溴十一烷
分子式: BrH₂C(CH₂)₉CH₂Br
沸点: 192°C
溶点: –11°C
密度: 1,332 g/cm³ (15 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000224
CAS号: 16696-65-4
EINECS: 240-745-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b24f5653ad29dd461dd7af2eb7aacb74b6537c62&vid=b69e5a5bbf44f4875a7d5571263b6dab58f30ea4&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %