1,2,3,4-四氢萘 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 四氫萘溶剂
T0107-25ML T0107-500ML
TCIAT0107-25MLEA 0 CNY
TCIAT0107-25ML TCIAT0107-500ML
1,2,3,4-四氢萘 ≥97.0% (by GC)
1,2,3,4-四氢萘
分子式: C₁₀H₁₂
分子量: 132.21 g/mol
沸点: 207°C
溶点: –36°C
闪点: 75°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001733
CAS号: 119-64-2
EINECS: 204-340-2
UN号: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 14,09221
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dcb6045454be4f2e270bc8b50b419c545ee841d&vid=3f8d74ed61eee075449bf7ebb3a222d79b5cb7dc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %