(1R)-(-)-葑酮 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
F0164-25ML F0164-500ML
TCIAF0164-25MLEA 0 CNY
TCIAF0164-25ML TCIAF0164-500ML
(1R)-(-)-葑酮 ≥98.0% (通过GC)
(1R)-(-)-葑酮
分子式: C₁₀H₁₆O
沸点: 193°C
密度: 0,962 g/cm³ (0 °C)
闪点: 52°C
MDL编号: MFCD00151104
CAS号: 7787-20-4
EINECS: 232-107-5
UN号: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f9d3110b7b26eb6529ef9945d8e073c2c58564a&vid=45d98c533b23b5ceb4c4967dc444f45ea0b3a56f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 80.0 ee%