(±)-1,3-丁二醇 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B0679-25G B0679-500G
TCIAB0679-25GEA 0 CNY
TCIAB0679-25G TCIAB0679-500G
(±)-1,3-丁二醇 ≥99.0% (通过GC)
(±)-1,3-丁二醇
分子式: C₄H₁₀O₂
沸点: 207°C
溶点: < –50 °C
密度: 1,004 to 1.006 g/cm³ (20 °C)
闪点: 122°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004554
CAS号: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 14,01567
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1390368ce7497f4408a93d745ba3eed2652d26ca&vid=781bf8b3058f0b3b3317afcf214a9067502d3772&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %