2-庚醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
H0034-25ML H0034-500ML
TCIAH0034-25MLEA 0 CNY
TCIAH0034-25ML TCIAH0034-500ML
2-庚醇 ≥98.0% (通过GC)
2-庚醇
分子式: C₇H₁₆O
沸点: 160°C
密度: 0,82 g/cm³ (20 °C)
闪点: 64°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004587
CAS号: 543-49-7
EINECS: 208-844-3
ADR: 3,III
Merck Index: 14,04662
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75de1740a4cbcae47b0a6b3c24ec691748f77592&vid=5ef2ad3205eb05dc648382669525ee49363ae0e4&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %