油酸钾 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 十八烯酸
O0056-25G O0056-500G
TCIAO0056-25GEA 0 CNY
TCIAO0056-25G TCIAO0056-500G
油酸钾 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
油酸钾
分子式: C₁₈H₃₃KO₂
分子量: 320.56 g/mol
MDL编号: MFCD00064243
CAS号: 143-18-0
EINECS: 205-590-5
Merck Index: 14,07650
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b58c153339ddf07faa27ba257662fdf963f08fc1&vid=b58c153339ddf07faa27ba257662fdf963f08fc1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %