原乙酸三乙酯 ≥96.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 1,1,1-三乙氧基乙烷
O0105-25ML O0105-500ML
TCIAO0105-25MLEA 0 CNY
TCIAO0105-25ML TCIAO0105-500ML
原乙酸三乙酯 ≥96.0% (by GC)
原乙酸三乙酯
分子式: C₈H₁₈O₃
沸点: 145°C
密度: 0,8847 g/cm³ (20 °C)
闪点: 37°C
MDL编号: MFCD00009223
CAS号: 78-39-7
EINECS: 201-112-4
UN号: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57b467cc2512fc621693fc830b74083991e252de&vid=57b467cc2512fc621693fc830b74083991e252de&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %