2-氟-6-(三氟甲基)苯甲腈 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: α,α,α,6-四氟-邻甲苯腈
F0701-1G F0701-5G
TCIAF0701-1GEA 0 CNY
TCIAF0701-1G TCIAF0701-5G
2-氟-6-(三氟甲基)苯甲腈 ≥98.0% (by GC)
2-氟-6-(三氟甲基)苯甲腈
分子式: C₈H₃F₄N
分子量: 189.11 g/mol
沸点: 212
密度: 1.373
MDL编号: MFCD00061153
CAS号: 133116-83-3
UN号: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b5c3e630e439e36eec921eb2bfd188756648481&vid=3b5c3e630e439e36eec921eb2bfd188756648481&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %