3,4′-二氯苯丙酮 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D2613-25G D2613-5G
TCIAD2613-25GEA 0 CNY
TCIAD2613-25G TCIAD2613-5G
3,4′-二氯苯丙酮 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3,4′-二氯苯丙酮
分子式: C₉H₈Cl₂O
沸点: 135 - 137 °C (0,6 -rr)
溶点: 51 °C
MDL编号: MFCD00000992
CAS号: 3946-29-0
EINECS: 223-537-4
UN号: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=325dcd2a4edb592f9222050955681d35eba26157&vid=325dcd2a4edb592f9222050955681d35eba26157&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency