2-氯-5-(三氟甲基)苯甲腈 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 4-Chloro-3-cyanobenzotrifluoride
C2050-25G C2050-5G
TCIAC2050-25GEA 0 CNY
TCIAC2050-25G TCIAC2050-5G
2-氯-5-(三氟甲基)苯甲腈 ≥98.0% (by GC)
2-氯-5-(三氟甲基)苯甲腈
分子式: C₈H₃ClF₃N
分子量: 205.57
沸点: 212°C
密度: 1.48
MDL编号: MFCD00019742
CAS号: 328-87-0
EINECS: 206-338-7
UN号: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20b5f91ef8538188e741189c4de1ec57af7c3862&vid=20b5f91ef8538188e741189c4de1ec57af7c3862&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C