马尿酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 苯甲酰氨基乙酸
H0143-25G H0143-500G
TCIAH0143-25GEA 0 CNY
TCIAH0143-25G TCIAH0143-500G
马尿酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
马尿酸
分子式: C₆H₅C(O)NHCH₂COOH
分子量: 179.18 g/mol
沸点: 399
溶点: 271
MDL编号: MFCD00002692
CAS号: 495-69-2
EINECS: 207-806-3
Merck Index: 14,04716
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cb6f570dc76232c8ba9dbbd8d49512ce4471867&vid=0cb6f570dc76232c8ba9dbbd8d49512ce4471867&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 194.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
Solubility in hot Water almost transparency